Stampa…
3-Thiophenemethanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
442240050 442240250
ACRO442240050EA 78.3 EUR
ACRO442240050 ACRO442240250
3-Thiophenemethanol 97%
3-Thiophenemethanol
Formula: C₅H₆OS
Peso molecolare: 114,17 g/mol
Punto di ebollizione: 73 °C (6Torr)
Densità: 1,211 g/cm³
Flash Pt: 100,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014534
CAS Number: 71637-34-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %