Stampa…
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
442200010 442200050
ACRO442200010EA 44.4 EUR
ACRO442200010 ACRO442200050
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone 98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzoquinone
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,18 g/mol
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001595
CAS Number: 605-94-7
Visualizza i codici
Appearance Orange to red Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 62 °C
HPLC ≥97.5 %