Stampa…
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
442150010 442150050
ACRO442150010EA 102 EUR
ACRO442150010 ACRO442150050
2-Chloro-4-fluoropyridine 97%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Punto di ebollizione: 140 °C (760 mmHg)
Densità: 1,456 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039345
CAS Number: 34941-91-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %