Stampa…
1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
442050050 442050250
ACRO442050050EA 44 EUR
ACRO442050050 ACRO442050250
1-Aminohydantoin hydrochloride 98%
1-Aminohydantoin hydrochloride
Formula: C₃H₅N₃O₂
Punto di fusione: 201…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02181047
CAS Number: 2827-56-7
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %