Stampa…
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
442040010 442040050
ACRO442040010EA 75 EUR
ACRO442040010 ACRO442040050
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861741
CAS Number: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %