Stampa…
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
441950050 441950250
ACRO441950050EA 61.8 EUR
ACRO441950050 ACRO441950250
4-Bromo-2-methoxyphenol 98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₇BrO₂
Punto di ebollizione: 90…92 °C (1hPa)
Punto di fusione: 35…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051937
CAS Number: 7368-78-7
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to light brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %