4-Benzyl-L-aspartate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ Punto di fusione: 207…208 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00037208 CAS Number: 2177-63-1 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +26° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in dil HCl) |