Stampa…
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
441890010 441890050
ACRO441890010EA 55.7 EUR
ACRO441890010 ACRO441890050
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 95%
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Peso molecolare: 156.11 g/mol
Punto di fusione: 160…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143161
CAS Number: 350-29-8
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %