Stampa…
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline, cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-cis-Hyp-OH, cis-N-Boc-4-hydroxy-L-proline, Boc-Cis-Hyp-OH, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
441880010 441880050
ACRO441880010EA 80.7 EUR
ACRO441880010 ACRO441880050
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 97%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
Peso molecolare: 231,248 g/mol
Punto di fusione: 137…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094406
CAS Number: 87691-27-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -47° to -53° (20°C, 589 nm) (c=0.67 in MeOH)
Titration with NaOH 96 to 104 %