5-Bromo-2-methoxypyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
441850010
441850050
ACRO441850010EA
80.3
EUR
ACRO441850010
ACRO441850050
5-Bromo-2-methoxypyrimidine 97%
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
Formula:
C₅H₅BrN₂O Punto di fusione: 57…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04973351 CAS Number: 14001-66-2 |
Appearance | White to light brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 59 °C |
GC | ≥96.0 % |