Stampa…
4-Cyanopiperidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Piperidine-4-carbonitrile
441820050 441820250
ACRO441820050EA 51.5 EUR
ACRO441820050 ACRO441820250
4-Cyanopiperidine 97%
4-Cyanopiperidine
Formula: C₆H₁₀N₂
Peso molecolare: 110.16 g/mol
Punto di ebollizione: 100…105 °C (12 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05022468
CAS Number: 4395-98-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %