Stampa…
5-Iodoindole 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
441590050 441590250
ACRO441590050EA 79.9 EUR
ACRO441590050 ACRO441590250
5-Iodoindole 95%
5-Iodoindole
Formula: C₈H₆IN
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00220065
CAS Number: 16066-91-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 102 °C
HPLC ≥94.0 %