Stampa…
2-Amino-4-chloropyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-pyridylamine, 4-Chloropyridin-2-amine
441460050 441460250
ACRO441460050EA 58.6 EUR
ACRO441460050 ACRO441460250
2-Amino-4-chloropyridine 97%
2-Amino-4-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113820
CAS Number: 19798-80-2
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 134 °C
GC ≥96.0 %