Stampa…
3-Bromo-5-formylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
441420010 441420050
ACRO441420010EA 47.7 EUR
ACRO441420010 ACRO441420050
3-Bromo-5-formylpyridine 97%
3-Bromo-5-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Peso molecolare: 186,01 g/mol
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265758
CAS Number: 113118-81-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥96.0 %