Stampa…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
441400010 441400050
ACRO441400010EA 68.8 EUR
ACRO441400010 ACRO441400050
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) 99.9% (trace metals basis)
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pd
Punto di fusione: 103…107 °C (dec.)
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00010012
CAS Number: 14221-01-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.1 %
Palladium (Pd) 8.8 to 9.6 %