Stampa…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-nitro-4,5-dimethoxybenzene, 1-(Bromomethyl)-4,5-dimethoxy-2-nitrobenzene, 6-Nitroveratryl bromide
440770010 440770050
ACRO440770010EA 89.4 EUR
ACRO440770010 ACRO440770050
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₉H₁₀BrNO₄
Peso molecolare: 276,086 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192064
CAS Number: 53413-67-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %