Stampa…
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
440670010 440670050
ACRO440670010EA 435 EUR
ACRO440670010 ACRO440670050
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine 97%
5,7-Dichloro-1,6-naphthyridine
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,0368 g/mol
Punto di fusione: 138…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11518965
CAS Number: 337958-60-8
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %