Stampa…
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
440480010 440480050
ACRO440480010EA 37.3 EUR
ACRO440480010 ACRO440480050
1-Methyl-4-piperidinemethanol 97%
1-Methyl-4-piperidinemethanol
Formula: C₇H₁₅NO
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411903
CAS Number: 20691-89-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥96.0 to ≤104.0 %