Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₆F₇N₂P Punto di fusione: 152…154 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02683430 CAS Number: 164298-25-3 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Elemental Analysis | 8.51 to 9.21 % (N) |