Stampa…
Propidium iodide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
440300010 440300250 440301000
ACRO440300010EA 983 EUR
ACRO440300010 ACRO440300250 ACRO440301000
Propidium iodide 95%
Propidium iodide
Formula: C₂₇H₃₄I₂N₄
Punto di fusione: 220…225 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011921
CAS Number: 25535-16-4
Visualizza i codici
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 225 °C
Titration Argentometric ≥94 %
Water ≤5 %