Stampa…
Potassium sulphite 90%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
440210010 440210025 440212500
ACRO440210010EA 111 EUR
ACRO440210010 ACRO440210025 ACRO440212500
Potassium sulphite 90%, puro
Potassium sulphite
Formula: K₂SO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011387
CAS Number: 10117-38-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥88 %