Stampa…
6,7-Dimethoxy-1-tetralone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
440200010 440200050
ACRO440200010EA 43.7 EUR
ACRO440200010 ACRO440200050
6,7-Dimethoxy-1-tetralone 97%
6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Formula: C₁₂H₁₄O₃
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134100
CAS Number: 13575-75-2
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 100 °C
HPLC ≥96.0 %