Stampa…
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
440160010 440160050
ACRO440160010EA 33.2 EUR
ACRO440160010 ACRO440160050
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene 99%
trans-4-Bromo-β-nitrostyrene
Formula: C₈H₆BrNO₂
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191856
CAS Number: 5153-71-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 153 °C
GC ≥98.5 %