N,N-Dimethyl-L-phenylalanine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Punto di fusione: 225…227 °C Densità: 0,095 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082539 CAS Number: 17469-89-5 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +73.0° to +77.0° (20°C, 589 nm) (c=1.3 in water) |