Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
439940050 439940250
ACRO439940050EA 62.9 EUR
ACRO439940050 ACRO439940250
Imidazo[1,2-a]pyridine 99%
Imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,1359 g/mol
Punto di ebollizione: 97…98 °C (760 mmHg)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005553
CAS Number: 274-76-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %