N-Phenyl-2-naphthylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
439910250
439911000
ACRO439910250EA
52.7
EUR
ACRO439910250
ACRO439911000
N-Phenyl-2-naphthylamine 97%
N-Phenyl-2-naphthylamine
Formula:
C₁₆H₁₃N Punto di ebollizione: 395 °C Punto di fusione: 105…108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004052 CAS Number: 135-88-6 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | Off-white to grey to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 105 to 108 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |