Stampa…
2-Chlorophenethyl bromide 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
440140010 440140050
ACRO440140010EA 33.8 EUR
ACRO440140010 ACRO440140050
2-Chlorophenethyl bromide 95%
2-Chlorophenethyl bromide
Formula: C₈H₈BrCl
Punto di ebollizione: 110…112 °C (10Torr)
Densità: 1,4569 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117464
CAS Number: 16793-91-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %