Stampa…
2-Fluorophenethyl bromide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
440120010 440120050
ACRO440120010EA 45.7 EUR
ACRO440120010 ACRO440120050
2-Fluorophenethyl bromide 97%
2-Fluorophenethyl bromide
Formula: C₈H₈BrF
Punto di ebollizione: 73…75 °C (20Torr)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117466
CAS Number: 91319-54-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %