Polimetilidrossilossano trimethylsilyl terminated
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
(CH₃)₃SiO[(CH₃)HSiO]nSi(CH₃) Punto di ebollizione: ∼140 °C (0,003 hPa) Punto di fusione: –55 °C Densità: 1,006 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084478 CAS Number: 63148-57-2 |
Appearance | Colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
Viscosity | 15 to 25 cSt |