Stampa…
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
439730010 439730050
ACRO439730010EA 62.1 EUR
ACRO439730010 ACRO439730050
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isobutyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Punto di ebollizione: 248…249 °C (760 mmHg)
Densità: 1,003 g/cm³
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663857
CAS Number: 827614-66-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %