Stampa…
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
439700050 439700250
ACRO439700050EA 77.9 EUR
ACRO439700050 ACRO439700250
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid 96%
1,3-Benzothiazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
Punto di fusione: 241…243 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00111651
CAS Number: 3622-35-3
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥240.0 °C (Dec)
HPLC ≥95.0 %