Stampa…
N-Methylisopropylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
439650100 439650500
ACRO439650100EA 54.9 EUR
ACRO439650100 ACRO439650500
N-Methylisopropylamine 98%
N-Methylisopropylamine
Formula: C₄H₁₁N
Punto di ebollizione: 50…53 °C (760 mmHg)
Densità: 0,702 g/cm³
Flash Pt: –32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042859
CAS Number: 4747-21-1
UN: 2734
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %