Stampa…
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinoline-6-boronic acid Pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(Quinolin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
439640010 439640050
ACRO439640010EA 67.4 EUR
ACRO439640010 ACRO439640050
6-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₅H₁₈BNO₂
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06411327
CAS Number: 406463-06-7
Visualizza i codici
Appearance White to light orange Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 70 °C
GC ≥96.0 %