Stampa…
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-3-Hydroxy-1-methylpyrrolidine, (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
439320010 439320050
ACRO439320010EA 98.5 EUR
ACRO439320010 ACRO439320050
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol 98%, ee 99%
(S)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Formula: C₅H₁₁NO
Peso molecolare: 101,15 g/mol
Punto di ebollizione: 181…182 °C (760 mmHg)
Densità: 0,993 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788748
CAS Number: 104641-59-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.00 %
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +5° to +7° (20°C, 589 nm) (c=1 in chloroform)