Stampa…
4-Acryloylmorpholine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
439250500 439252500
ACRO439250500EA 32.6 EUR
ACRO439250500 ACRO439252500
4-Acryloylmorpholine 97%
4-Acryloylmorpholine
Formula: C₇H₁₁NO₂
Peso molecolare: 141,17 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C (50 mmHg)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,122 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00047413
CAS Number: 5117-12-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.50 %
GC ≥96.0 %