Stampa…
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
439160010 439160050
ACRO439160010EA 108 EUR
ACRO439160010 ACRO439160050
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine 98%
2-tert-Butylimino-2-diethylamino-1,3-dimethylperhydro-1,3,2-diazaphosphorine
Formula: C₁₃H₃₁N₄P
Punto di ebollizione: 74 °C (,1 mmHg)
Densità: 0,948 g/cm³
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043143
CAS Number: 98015-45-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %