Stampa…
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-amine, (-)-Isopinocampheylamine, (1R,2R,3R,5S)-3-Pinanamine
439540010 439540050
ACRO439540010EA 84.7 EUR
ACRO439540010 ACRO439540050
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine 95%
(1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheylamine
Formula: C₁₀H₁₉N
Peso molecolare: 153,27 g/mol
Punto di ebollizione: 90 °C (18 mmHg)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192238
CAS Number: 69460-11-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation -38.0° to -44.0° (20°C, 589 nm) (Neat)