Stampa…
4-Bromophenethyl bromide 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
439530010 439530100
ACRO439530010EA 39.5 EUR
ACRO439530010 ACRO439530100
4-Bromophenethyl bromide 96%
4-Bromophenethyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263.96 g/mol
Punto di ebollizione: 97…98.5 °C (1 mmHg)
Densità: 1.73 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045052
CAS Number: 1746-28-7
UN: 3082
ADR: 9 III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %