Stampa…
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: DMC
439520050 439520250 439521000
ACRO439520050EA 56.9 EUR
ACRO439520050 ACRO439520250 ACRO439521000
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride 90%
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Formula: C₅H₁₀Cl₂N₂
Peso molecolare: 169,05 g/mol
Punto di fusione: 112…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09039290
CAS Number: 37091-73-9
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88.0 %
Elemental Analysis 14.58 to 18.56 % (N)