Stampa…
Acido 2 - [bis (2-idrossietil) ammino] etansulfonico sale sodico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: BES-Na, BES sodium salt, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonate
439030250 439031000 439035000
ACRO439030250EA 61.9 EUR
ACRO439030250 ACRO439031000 ACRO439035000
Acido 2 - [bis (2-idrossietil) ammino] etansulfonico sale sodico 99%
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid sodium salt
Formula: C₆H₁₄NNaO₅S
Peso molecolare: 235.24 g/mol
Punto di fusione: 155.6…156.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067425
CAS Number: 66992-27-6
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 5.85 to 6.04 % (N)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 %