Stampa…
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
439020010 439020050
ACRO439020010EA 289 EUR
ACRO439020010 ACRO439020050
Cyclopropanesulphonyl chloride 97%
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formula: C₃H₅ClO₂S
Punto di ebollizione: 60 °C (2Torr)
Densità: 1,38 g/cm³
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631933
CAS Number: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %