Stampa…
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Diphenylfuran-2,5-dione
439010010 439010050 439010250
ACRO439010010EA 50.3 EUR
ACRO439010010 ACRO439010050 ACRO439010250
2,3-Diphenylmaleic anhydride 98%
2,3-Diphenylmaleic anhydride
Formula: C₁₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 250,26 g/mol
Punto di fusione: 157,1…159.4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005521
CAS Number: 4808-48-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
GC ≥97.5 %