Stampa…
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
438930010 438930050
ACRO438930010EA 120 EUR
ACRO438930010 ACRO438930050
5-Iodo-2-methoxypyridine 97%
5-Iodo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆INO
Peso molecolare: 235,03 g/mol
Punto di ebollizione: 106…108 °C (30Torr)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781180
CAS Number: 13472-61-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %