4-(Chloromethyl)benzyl alcohol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₉ClO Punto di fusione: 58…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427011 CAS Number: 16473-35-1 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 57 to 61 °C |
GC | ≥96.0 % |