Stampa…
2-Amino-2-thiazoline 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dihydrothiazol-2-amine
438851000 438850050
ACRO438851000EA 59.5 EUR
ACRO438851000 ACRO438850050
2-Amino-2-thiazoline 97%
2-Amino-2-thiazoline
Formula: C₃H₆N₂S
Peso molecolare: 102,16 g/mol
Punto di ebollizione: 221,8 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 77…81 °C
Flash Pt: 87,9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005313
CAS Number: 1779-81-3
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 83 °C
HPLC ≥96.0 %