Stampa…
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: WSC, EDC
438840100 438840500 438842500
ACRO438840100EA 139 EUR
ACRO438840100 ACRO438840500 ACRO438842500
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) 97%
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Formula: C₈H₁₇N₃
Peso molecolare: 155,24 g/mol
Punto di ebollizione: 66…68 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 114 - 115 °C
Densità: 0,885 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00044916
CAS Number: 1892-57-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %