Stampa…
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
438690050 438690250
ACRO438690050EA 101 EUR
ACRO438690050 ACRO438690250
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane 97% stabilizzato
(3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formula: C₉H₂₁BrOSi
Punto di ebollizione: 182 °C (760 mmHg)
Densità: 1,093 g/cm³
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216589
CAS Number: 89031-84-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %