Stampa…
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
438650010 438650050
ACRO438650010EA 253 EUR
ACRO438650010 ACRO438650050
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 95%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Formula: C₄H₄NNaO₆S
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00043100
CAS Number: 106627-54-7
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Sodium (Na) 9.95 to 11.22 %
Elemental Analysis ≥6.06 to ≤6.84 % Nitrogen