Stampa…
3-Ethynylthiophene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
438580010 438580050
ACRO438580010EA 66.8 EUR
ACRO438580010 ACRO438580050
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
Punto di ebollizione: 152…154 °C (760 mmHg)
Densità: 1,098 g/cm³
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04039973
CAS Number: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %