Stampa…
Stronzio nitrato 98%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
438520010 438520050
ACRO438520010EA 71.7 EUR
ACRO438520010 ACRO438520050
Stronzio nitrato 98%, extra puro
Stronzio nitrato
Formula: Sr(NO₃)₂
Peso molecolare: 211.63 g/mol
Punto di ebollizione: 645 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 570 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011248
CAS Number: 10042-76-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH 5 to 7 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm